Descripción
El óxido de circonio tiene una densidad muy alta y una alta resistencia y dureza, y es eficaz para romper muestras muy resistentes y duras. Las pequeñas esferas también son eficaces para romper esporas fúngicas, quistes y cápsulas de polisacárido de levadura.
- Microesferas de silicato de circonio de 0,8 mm en un tubo resistente a impactos de 2 ml
- Moléculas enriquecidas: ADN, ARN, proteínas y otras moléculas pequeñas
- Tipos de muestras: muestras antiguas y secas, hueso, muestras fijadas, tejidos animales
- Tamaño medio: de 0,8 a 1,0 mm
- Dureza: Mohs 7,0
- Aplicaciones: Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Silicato de circonio |
| Capacidad | 2 mL |
| Tipo de muestra | Hueso, Esporas, Tejido animal, Muestras fijas, Muestras antiguas y secas |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
| Matriz | Matriz de lisado K |
| Cantidad | 50 tubos de 2 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.