Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado G
Código de producto. 11412430 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 2 mL
50 tubos de 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412430 100 tubos de 2 mL paquete de 100
11402430 50 tubos de 2 mL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412430 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116916100
Tubos Lysing Matrix G para una lisis óptima utilizados con FastPrep™ instrumentos.
El carburo de silicio tiene una densidad relativamente baja, alta resistencia y dureza, y por lo tanto es eficaz para romper membranas celulares resistentes, duras o quebradizas. Útil en aplicaciones tales como el aislamiento de orgánulos intactos y estructuras supermoleculares en las que las condiciones de lisis requieren un impacto alto pero bajo cizallamiento.
  • Tubo resistente a impactos de 2 ml que contiene partículas de carburo de silicio de 1,6 mm y microesferas de vidrio de 2 mm
  • Con tapones marrones
  • Gravedad específica: Carburo de silicio: 3,20; Perlas de vidrio: 2,55
  • Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 mL
Tipo de muestra Esporas, Tejido animal, Hongos, Plantas, Levadura
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico
Matriz Matriz de lisado G
Fórmula molecular carburo de silicio, SiC; Vidrio, SiO2
Cantidad 100 tubos de 2 mL
ARNasa Sin ARNasa
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.