Descripción
El carburo de silicio tiene una densidad relativamente baja, alta resistencia y dureza, y por lo tanto es eficaz para romper membranas celulares resistentes, duras o quebradizas. Útil en aplicaciones tales como el aislamiento de orgánulos intactos y estructuras supermoleculares en las que las condiciones de lisis requieren un impacto alto pero bajo cizallamiento.
- Tubo resistente a impactos de 2 ml que contiene partículas de carburo de silicio de 1,6 mm y microesferas de vidrio de 2 mm
- Con tapones marrones
- Gravedad específica: Carburo de silicio: 3,20; Perlas de vidrio: 2,55
- Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 2 mL |
| Tipo de muestra | Esporas, Tejido animal, Hongos, Plantas, Levadura |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico |
| Matriz | Matriz de lisado G |
| Fórmula molecular | carburo de silicio, SiC; Vidrio, SiO2 |
| Cantidad | 50 tubos de 2 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.