Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis F, tubos de 2 ml
Código de producto. 11482420 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 2 mL
50 tubos de 2 mL
500 tubos de 2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482420 50 tubos de 2 mL paquete de 50
11492420 100 tubos de 2 mL paquete de 100
15242830 500 tubos de 2 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482420 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116915050
Los tubos Lysing Matrix F de 2 mL se utilizan para aislar ARN y proteínas de las muestras. La matriz de lisis F es útil en aplicaciones como el aislamiento de orgánulos intactos y estructuras supermoleculares donde las condiciones de lisis requieren alta impactación pero bajo cizallamiento.
  • Los tubos de 2 ml resistentes a los impactos contienen partículas de óxido de aluminio de 1,6 mm y partículas de carburo de silicio de 1,6 mm.
  • Con tapones blancos
  • Gravedad específica: óxido de aluminio, 3,95; Carburo de silicio, 3,20
  • Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de muestra Bacterias (Gram +/-), Tejido animal, Hongos, Plantas, Emulsiones de coral, Moho
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico
Matriz Matriz de lisis F
Fórmula molecular óxido de aluminio, Al2O3; Carburo de silicio, SiC
Cantidad 50 tubos de 2 mL
ARNasa Sin ARNasa
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.