Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado E, tubos de 2 ml
Código de producto. 11462420 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 2 mL
50 tubos de 2 mL
500 tubos de 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462420 100 tubos de 2 mL paquete de 100
11452420 50 tubos de 2 mL paquete de 50
11472420 500 tubos de 2 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462420 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116914100
Edge
Matriz de lisado E: contiene esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y un gránulo de vidrio de 4 mm. Se utiliza para moler tierra y otras muestras ambientales.
Matriz de lisis E, los tubos de 2 ml se pueden utilizar con FastPrep instrumentos o un batidor de cuentas similar. Son eficaces para lisar muestras ambientales y de suelo, así como muestras mixtas, como tejido infectado por microbios. También se pueden utilizar en la extracción de ARN de tumores y otros tejidos difíciles.
  • Tamaño del tubo: 2 ml
  • Tipos de muestras : Suelo, sedimento, aguas residuales, heces, lodo, compost, rizosfera, tumores
  • Composición de la matriz : La matriz de lisis E contiene esferas de cerámica de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y una perla de vidrio de 4 mm
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, un gránulo de vidrio de 4 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de muestra Suelo, Medio ambiente, Deposiciones
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisado E
Cantidad 100 tubos de 2 mL
ARNasa Sin ARNasa
Volumen de muestra Hasta 500 mg por preparación
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.