Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis C, tubos de 50 ml
Código de producto. 15762462 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15762462 2 tubos de 50 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 15762462 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116952002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    30.45€ / paquete de 2
    Ahorro 1.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Contiene esferas de sílice de 1 mm. La matriz de lisis C se usa principalmente para la lisis de levaduras y hongos; también se puede utilizar para mohos, esporas y algas filamentosas.
  • Tamaño del tubo: 50 ml
  • Tipo de muestra:Levadura y esporas de levadura, hongos y esporas de hongos, algas
  • Molécula que se va a enriquecer: ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Matriz Matriz de lisis C
Cantidad 2 tubos de 50 mL
ARNasa Sin ARNasa