Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado A, tubos de 2 ml
Código de producto. 12719670 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 2 mL
50 tubos de 2 mL
500 tubos de 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12719670 50 tubos de 2 mL paquete de 50
10591758 100 tubos de 2 mL paquete de 100
11442410 500 tubos de 2 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12719670 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116910050
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para todos los tipos de muestras, excepto de suelo, para el posterior aislamiento del ADN genómico. Los tubos resistentes a los impactos de la matriz de lisado A contienen matriz de granate y una esfera cerámica de 1/4 in
  • Tamaño del tubo: 2 ml
  • Tipo de muestra: Tejidos animales, plantas, bacterias, levaduras, hongos, algas, insectos, nematodos.
  • Molécula a enriquecer: ADN
  • La matriz de molienda es químicamente inerte y no retendrá ácidos nucleicos
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Matriz Garnett, esfera de cerámica de 6,35 mm (1/4 pulg)
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacterias, Levadura, Hongos, Algas
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis A
Cantidad 50 tubos de 2 mL
ARNasa Sin ARNasa
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.