Learn More
MP Biomedicals™ Medio de separación de linfocitos LSM™
Código de producto. 11405425 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 × 100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405425 5 × 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 11405425 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0850494X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.05€
    61.95€ / 100 ml
    Ahorro 3.10€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El medio de separación de linfocitos LSM™ es un medio para gradiente de densidad de alto rendimiento para la separación de monocitos.
  • LSM es una solución estéril filtrada de un polímero de sacarosa y sales diatrizoadas
  • Formulado para el aislamiento de células mononucleares de sangre humana entera desfibrinada o heparinizada
  • La centrifugación en un solo paso permite la separación de linfocitos mononucleares de eritrocitos, linfocitos polinucleares y la mayoría de las plaquetas
  • Rendimiento máximo de células mononucleares
  • > 96 % de viabilidad celular de los linfocitos
  • Fácil centrifugación en un solo paso
  • Endotoxinas bajas
  • Esterilización en autoclave
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de cultivo celular
Esterilidad Estéril
Cantidad 5 × 100 ml
pH 7,23
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C