Learn More
MP Biomedicals™ Aceite de linaza
Código de producto. 11472831 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 g
2,26 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11472831 2,26 kg
11462831 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472831 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0296012205
 Artículo restringido
En stock
Aceite de linaza crudo
Aceite incoloro a amarillento procedente de las semillas de la planta de lino.
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Formato Líquido
Cantidad 2,26 kg
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C