Learn More
MP Biomedicals™ Medio LB, deshidratado (polvo): sobres
Código de producto. 11333239 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 500 ml
100 × 500 ml
10 x 1000 mL
100 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 litro
1 litro
100 litros
50 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333239 10 × 500 ml 0.50 litro
11343239 10 x 1000 mL 1 litro
11373239 100 x 1000 mL 100 litros
11363239 100 × 500 ml 50 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11333239 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113002065
Las formulaciones del medio de crecimiento de E. coli conocido como medio LB contienen típicamente 10 g de triptona y 5 g de extracto de levadura por litro; contiene 10 g de NaCl por litro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Grado Biología molecular
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCI 10 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de bacterias
Tipo de empaquetado Sobre
Cantidad 10 × 500 ml