Learn More
MP Biomedicals™ Medio LB, deshidratado: Polvo a granel
Código de producto. 11353229 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
454 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
454 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353229 1000 g 1 Kg
11313229 454 g 454 g
11383229 5000 g 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353229 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113002032
Las formulaciones del medio de crecimiento de E. coli conocido como medio LB contienen típicamente 10 g de triptona y 5 g de extracto de levadura por litro; contiene 10 g de NaCl por litro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Grado Biología molecular
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCI 10 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de bacterias
Tipo de empaquetado Polvo a granel
Cantidad 1000 g