Learn More
MP Biomedicals™ Agar-LB, en polvo
Código de producto. 11383259 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
454 g
1000 g
5000 g
10 × 500 ml
10 x 1000 mL
Formato:
Cápsula
Pouch
Powder
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 litros
454 g
5 Kg
5 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
11383259 1000 g Powder 1 Kg
11373269 10 x 1000 mL Pouch 10 litros
11363269 10 × 500 ml Pouch 5 litros
11353259 454 g Powder 454 g
12968326 1000 g Cápsula 1 Kg
11303269 5000 g Cápsula 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11383259 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113002232
Se ofrece en una variedad de formatos para mayor comodidad y facilidad de uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Formato Powder
Grado Biología molecular
Tipo de producto Agar
Formulación Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCl 10 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de bacterias
Cantidad 1000 g