Learn More
MP Biomedicals™ Medio de agar LB en polvo
Código de producto. 11313269 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5000 g
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313269 5000 g 5 Kg
1 options
Código de producto. 11313269 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113002242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00€
    1085.70€ / 5 Kg
    Ahorro 54.30€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Medio rico para el crecimiento de E. coli y certificado para plásmidos y otros cultivos bacterianos en medio líquido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Grado Biología molecular
Tipo de producto Agar con caldo de lisogenia (LB)
Formulación Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCl 10 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Escherichia coli y certificado para cultivos plasmídicos y de otras bacterias en medio líquido, clonación, medios de cultivo, medios microbianos
Cantidad 5000 g