Learn More
MP Biomedicals™ Agar-LB, Lennox, polvo
Código de producto. 11323279 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
En polvo; 1 kg
Código de producto.
11323279 En polvo; 1 kg
1 options
Código de producto. 11323279 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113002332
Las formulaciones para el medio de crecimiento de E. coli conocido como medio LB contienen típicamente 10 g de triptona y 5 g de extracto de levadura por litro; el medio LB Lennox también contiene 5 g de NaCl por litro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Grado Biología molecular
Tipo de producto Agar
Formulación Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de bacterias
Cantidad 1000 g