Learn More
MP Biomedicals™ Placas de inmunidad (RID)
Código de producto. 11403626 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12/pack
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403626 12/pack paquete de 12
1 options
Código de producto. 11403626 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08421651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    105.00€ / paquete de 12
    Ahorro 6.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Se utiliza para técnicas de inmunodifusión radial doble y simple
  • Construcción de poliestireno con cubiertas de cierre ajustado para minimizar la deshidratación del gel
  • Incluye fondos rebajados para evitar arañazos en las superficies del banco
  • De naturaleza hidrófila para un fácil vertido del
Especificaciones
Material Poliestireno
Tipo Placa de inmunodifusión
Para utilizar con (aplicación) Técnicas de inmunodifusión radial doble y simple
Cantidad 12/pack
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C