Learn More
MP Biomedicals™ Hialuronidasa, testículos bovinos
Código de producto. 11353929 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353929 1 g 1 g
11333929 100 mg 100 miligramos
11343929 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353929 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210074091
Edge
Testículos bovinos
Hialuronidasa, [37326-33-3]
  • Hialuronato glucanohidrolasa
  • Actividad: 300 unidades/mg de USP mín.
  • Polvo liofilizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥ 300 U/mg
Color Canela
pH Desde 4,5 hasta 6
Para utilizar con (aplicación) Dispersión y administración de fármacos
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Testículos bovinos
Cantidad 1 g
Tipo de producto Hialuronidasa
Peso molecular ≈55
Inhibidores El Fe2+ y el Fe3+ son inhibitorios al igual que el Mn2+ y el Cu2+
Formulario Polvo liofilizado