Learn More
MP Biomedicals™ Suero humano, tipo AB
Código de producto. 11465055 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11465055 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11465055 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092938249
Edge
Líquido amarillo dorado Crecimiento demostrado de numerosas líneas de células humanas a un ritmo más rápido y con un porcentaje menor de suero que el suero de grupo sanguíneo mixto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Regulaciones de EE.UU
Color Amarillo dorado
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Especie Humano
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero humano
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method 0.1 μfiltración m
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento de numerosas líneas de células humanas a un ritmo más rápido
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤26 mg/dl
Micoplasma detectado No
Osmolalidad De 263 a 323 mOsm/kg
pH Desde 7 hasta 8
Contenido de proteína De 5,5 a 7,5 g/dl