Descripción
- Recogida de sangre humana de tipo AB
- Se utiliza como suplemento de crecimiento para medios de cultivo celular y en otras aplicaciones de investigación.
- Se ha demostrado que crecen muchas líneas de células humanas a una veloc
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Regulaciones de EE.UU |
| Color | Marrón dorado |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Especie | Humano |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero humano |
| Cantidad | 100 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | 0.1 μfiltración m |
| Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento de numerosas líneas de células humanas a un ritmo más rápido |
| Mostrar más |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.