Learn More
MP Biomedicals™ Suero, tipo AB, humano, de donantes masculinos
Código de producto. 11405055 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11405055 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11405055 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092930949
Se utiliza como suplemento de crecimiento para medios de cultivo celular y en otras aplicaciones de investigación.
  • Recogida de sangre humana de tipo AB
  • Se utiliza como suplemento de crecimiento para medios de cultivo celular y en otras aplicaciones de investigación.
  • Se ha demostrado que crecen muchas líneas de células humanas a una veloc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Regulaciones de EE.UU
Color Amarillo paja a marrón dorado
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Especie Humano
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero humano
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method 0.1 μfiltración m
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento de numerosas líneas de células humanas a un ritmo más rápido
Concentración de hemoglobina ≤26 mg/dL
Micoplasma detectado No
Osmolalidad De 263 a 323 mOsm/kg
pH Desde 7 hasta 8
Contenido de proteína De 5 a 8,3 g/dl
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.