Learn More
MP Biomedicals™ Suero humano: suero normal
Código de producto. 11475045 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475045 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11475045 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092930149
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sin antígeno asociado a la hepatitis (HBsAg), sin VIH
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Regulaciones de EE.UU
Color Marrón dorado
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Especie Humano
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero humano
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method 0.1 μfiltración m
Concentración de endotoxinas 1 EU/ml
Para utilizar con (aplicación) Componente de medios para virus sin células, ensayo de unión de liposomas, preparación de esperma
Concentración de hemoglobina ≤26 mg/dl
Micoplasma detectado No
Osmolalidad De 263 a 323 mOsm/kg
pH Desde 7 hasta 8
Contenido de proteína De 5,5 a 7,5 g/dl