Learn More
Descripción
La prostaglandina E2 (PGE2) es un derivado del ácido araquidónico y un importante mediador inflamatorio en las respuestas inmunitarias. Su actividad ha demostrado influir en la inflamación, la fertilidad y el parto, la integridad de la mucosa gástrica y la modulación inmunitaria. PGE2 se utiliza en aplicaciones de cultivo celular para estudiar la señalización celular regulada de prostaglandinas y la regulación génica.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 363-24-6 |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Formulario | Sólido |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Irradiados con gamma |
| Grado de pureza o calidad | ≥ 99% |
| Cantidad | 1 mg |
| Fuente | Sintético |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.