Learn More
MP Biomedicals™ Hormonas: Dexametasona
Código de producto. 11464932 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1000 mg
25 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464932 100 mg 100 miligramos
11454932 25 mg 25 miligramos
11474932 500 mg -
11484932 1000 mg 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11464932 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219456180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.10€
    82.95€ / 100 miligramos
    Ahorro 4.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para estudiar la apoptosis, las vías de señalización celular y la expresión génica. Hormonas de MP Biomedicals: La dexametasona actúa como glucocorticoide antiinflamatorio que induce la producción de proteína inhibidora de la fosfolipasa A2 (li
  • Inhibe la inducción de óxido nítrico sintasa (IC50=5 Nm)
  • Causa reducción de la actividad de ciclina A y Cdk2, inhibición de la transición G1/S en osteoblastos e inhibición de la fosforilación de la proteína RB
  • Se observa que induce apoptosis en timocitos humanos y eosinófilos pero inhibir la apoptosis en los neutrófilos
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C
Formulario Polvo cristalino
Tipo de producto Dexametasona
Cantidad 100 mg
Para uso exclusivo en investigación.No está destinado al uso terapéutico.