Learn More
MP Biomedicals™ Solución Histopaque™ 1077
Código de producto. 11466121 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466121 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11466121 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219083780
 Artículo restringido
En stock
Para el aislamiento in vitro de linfocitos. La solución GE Healthcare™ Histopaque™ 1077 se utiliza en áreas como pruebas de histocompatibilidad, ensayos de inmunidad mediada por células in vitro y otros procedimientos que requieren preparacion
  • Solución de polisacárido (Ficoll-400) y medio de contraste radiopaco (diatrizoato de sodio)
  • Método sencillo, rápido y reproducible en un solo paso para la preparación de linfocitos viables en producciones elevadas
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento in vitro de linfocitos
Tipo de producto Medios de centrifugación
dimDensity 1.077 g/mL
Esterilidad Estéril
Contenido y almacenamiento de 4 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Histopaque
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hypaque, ficoll 400