Learn More
MP Biomedicals™ Solución de sal equilibrada de Hanks 1X (modificada) sin rojo de fenol
Código de producto. 11414835 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11414835 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11414835 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091810254
La solución salina equilibrada de Hanks 1X (modificada) sin rojo fenol es un medio transparente ideal para trabajar con células madre o cuando se cultivan células a bajas densidades.
  • Se ha demostrado que el rojo fenol interfiere en el crecimiento de algunas células en densidades de clonación.
  • Utilice este medio cuando trabaje con células madre o cuando cultive células con densidades bajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS)
Color Transparente
Concentración 1X
pH Desde 6,9 hasta 7,4
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Formulación Cloruro de calcio 140 mg/l, sulfato de magnesio 97,7 mg/l, cloruro de potasio 400 mg/l, fosfato de potasio monobásico 60 mg/l, bicarbonato de sodio 350 mg/l, cloruro de sodio 8000 mg/l, fosfato de sodio dibásico 47,7 mg/l, dextrosa 1000 mg/l
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.