Learn More
MP Biomedicals™ Solución de sal equilibrada de Hanks 1X, modificada
Código de producto. 11404835 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11404835 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11404835 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091810054
Rojo, solución transparente
Se utiliza para lavar células y tejidos mientras se mantienen células en un estado viable.Tamponado con fosfato y mantiene un pH fisiológico.Contiene rojo de fenol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS)
Color Rojo
Concentración 1X
pH Desde 6,9 hasta 7,2
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.