Learn More
MP Biomedicals™ Medio de Ham F-10
Código de producto. 11430395 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430395 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11430395 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091440049
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Optimizado para el aislamiento clonal y el crecimiento de células CHO
Especificaciones
Tipo de producto Medio de Ham F-10
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin bicarbonato sódico
Cantidad 100 mL
pH Desde 5,5 hasta 6,1
Contenido y almacenamiento de 4 °C