Learn More
MP Biomedicals™ Suero, cabra, inactivado por calor
Código de producto. 11485055 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485055 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11485055 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092939249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.55€
    43.05€ / 100 ml
    Ahorro 3.50€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El suero de cabra se utiliza como complemento de los medios de cultivo celular.
El suero de cabra se utiliza como complemento de los medios de cultivo celular.El suero de cabra proporciona un amplio espectro de macromoléculas, proteínas transportadoras para sustancias lipoides y oligoelementos, factores de fijación y propagación, nutrientes de bajo peso molecular y hormonas y factores de crecimiento que promueven el crecimiento y la salud celular.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Regulaciones de EE.UU
Color Marrón dorado
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Especie Cabra
Tipo de producto Suero de cabra
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method 0.2 μfiltración m
Inactivado por calor Sí
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.