Learn More
MP Biomedicals™ glucosa oxidasa
Código de producto. 11481092 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Tamaño de la unidad:
10 miles de unidades
250 miles de unidades
50 miles de unidades
500 miles de unidades
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481092 10 kU 10 miles de unidades
11491092 50 kU 50 miles de unidades
11401102 250 kU 250 miles de unidades
11411102 500 kU 500 miles de unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11481092 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219519610
 Artículo restringido
En stock
De Aspergillus niger
Tipo X. Actividad: > 100U/mg. Definición de unidad: una unidad oxida μ1,0 mol deβ -D-glucosa a ácido D-glucónico y H 2 O 2 por minuto a 35 °C, pH 5,1.
Especificaciones
Concentración > 100 U/mg
Color Amarillo
pH Desde 4 hasta 7
Para utilizar con (aplicación) La glucosa oxidasa se puede utilizar en la determinación enzimática de D-glucosa en solución.
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Aspergillus niger
Cantidad 10 kU
Tipo de producto glucosa oxidasa
Peso molecular ≈160000
Inhibidores Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-cloromercuribenzoato y D-arabinosa al 50 %
Formulario Polvo liofilizado