Learn More
MP Biomedicals™ γ-Globulina, humana purificada
Código de producto. 11494225 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494225 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11494225 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0855838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    200.55€ / 100 miligramos
    Ahorro 10.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Concentración 17 mg/ml
Cantidad 100 mg
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como estabilizador y/o bloqueador para sistemas de prueba EIA y RIA.
Tipo de producto Gammaglobulina humana purificada