Learn More
MP Biomedicals™ γ-Globulina, plasma humano
Código de producto. 11414276 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414276 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11414276 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08823102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00€
    382.20€ / 10 g
    Ahorro 19.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Cada unidad donante utilizada en la preparación del producto se probó con resultados negativos para Anti-HIV 1/2, HBsAg, Anti-HCV y HIV-1 Ag por métodos aprobados por la FDA o métodos aprobados por la CE.
Especificaciones
Color Blanco
pH 6,44
Cantidad 10 g
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como reto inmunológico en estudios de mecanismos de inmunotolerancia.
Grado de pureza o calidad > 96%
Tipo de producto Gammaglobulina del plasma humano