Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Kit de centrifugado de 200 pb a 300 kb
Código de producto. 11363119 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
300 preparaciones
50 preparaciones
Unit Size:
100 preparaciones
300 preparaciones
50 preparaciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. N.º de reacciones Unit Size
11363119 300 preparaciones 300 preparaciones
11313119 50 preparaciones 50 preparaciones
11333119 100 preparaciones 100 preparaciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11363119 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 111101600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00€
    970.20€ / paquete de 300
    Ahorro 49.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utiliza para purificar fragmentos de ADN desde 200 pb hasta 300 kbp de soluciones y agarose geles. El GENECLEAN™ kit SPIN utiliza filtros SPIN, que evitan el traslado de partículas de sílice al ADN limpiado. Glassmilk™ La suspensión permite flexibilidad en el tamaño y volumen de la reacción.
  • El GENECLEAN™ El kit SPIN simplifica el proceso de purificación de ADN en tres sencillos pasos: unir, lavar y eluir.
  • La precipitación del etanol nunca es necesaria y el ADN purificado está inmediatamente preparado para una amplia variedad de aplicaciones posteriores
  • Ejemplos de aplicaciones son la desalinización, la eliminación de proteínas de reacciones enzimáticas, la eliminación de cebadores y nucleótidos no incorporados de reacciones enzimáticas, la separación de vector linealizado de vector no cortado y el aislamiento de productos de PCR lejos del ADN genómico
Specifications
CAS 593-84-0
Formato Kit
Isolation Technology Leche de vidrio
Tipo de muestra Reacciones enzimáticas, Soluciones, Geles de agarosa
Para utilizar con (aplicación) Aísle el ADN de soluciones y geles de agarosa tamponados de TAE o TBE
Incluye Filtros de CENTRIFUGACIÓN
N.º de reacciones 300 preparaciones
pH Geneclean SPIN Nuevo rango de pH de lavado: 7,4 a 7,7, rango de pH de la solución de elución de centrifugación GC: 6,8 a 7,2
Tipo de producto Kit de centrifugación
Volumen de muestra Arriba a ∼ Rebanada de gel de 300 mg o hasta ∼300 μSolución de ADN L
Sinónimo Kit de limpieza de ADN
Fuente de muestra Geles y soluciones
Show More Show Less
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.