Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Kit de centrifugado de 200 pb a 300 kb
Código de producto. 11313119 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
300 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
100 preparaciones
300 preparaciones
50 preparaciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11313119 50 preparaciones 50 preparaciones
11333119 100 preparaciones 100 preparaciones
11363119 300 preparaciones 300 preparaciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313119 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 111101200
Used to purify fragments of DNA from 200 bp to 300 kbp from solutions and agarose gels. The GENECLEAN™ SPIN kit uses SPIN filters, which prevent silica particle carry-over into cleaned DNA. Glassmilk™ slurry allows flexibility of reaction size and volume.
  • El GENECLEAN™ El kit SPIN simplifica el proceso de purificación de ADN en tres sencillos pasos: unir, lavar y eluir.
  • La precipitación del etanol nunca es necesaria y el ADN purificado está inmediatamente preparado para una amplia variedad de aplicaciones posteriores
  • Ejemplos de aplicaciones son la desalinización, la eliminación de proteínas de reacciones enzimáticas, la eliminación de cebadores y nucleótidos no incorporados de reacciones enzimáticas, la separación de vector linealizado de vector no cortado y el aislamiento de productos de PCR lejos del ADN genómico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 593-84-0
Formato Kit
Tipo de muestra Reacciones enzimáticas, Soluciones, Geles de agarosa
Para utilizar con (aplicación) Aísle el ADN de soluciones y geles de agarosa tamponados de TAE o TBE
Incluye Filtros de CENTRIFUGACIÓN
N.º de reacciones 50 preparaciones
pH Geneclean SPIN Nuevo rango de pH de lavado: 7,4 a 7,7, rango de pH de la solución de elución de centrifugación GC: 6,8 a 7,2
Tipo de producto Kit de centrifugación
Volumen de muestra Arriba a ∼ Rebanada de gel de 300 mg o hasta ∼300 μSolución de ADN L
Sinónimo Kit de limpieza de ADN
Fuente de muestra Geles y soluciones
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • GENECLEAN Spin Kit, 50 Prep
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Thiocyanate
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.