Learn More
MP Biomedicals™ Glassmilk™ Geneclean™
Código de producto. 11393099 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393099 1,5 mL 1.50 ml
1 options
Código de producto. 11393099 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 111001404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Permite la flexibilidad del tamaño y volumen de la reacción. La pulpa Glassmilk™ es una suspensión acuosa especialmente preparada de matriz de sílice propia
Glassmilk™ Geneclean™ se suministra con el kit GeneClean™, que se unirá a ADNss o ADNds radioactivo etiquetado con isótopos que se purifica a partir de agarosa, lo que resulta en ADN purificado para su uso posterior.
Especificaciones
CAS 593-84-0
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Formato Kit
Isolation Technology Silica Matrix Technology
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ácido nucleico
Tipo de producto Glassmilk
Cantidad 1,5 mL
Solo uso de investigación (siglas RUO en inglés). Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas.