Learn More
MP Biomedicals™ β-galactosidasa de Escherichia coli
Código de producto. 11491792 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kU
Tamaño de la unidad:
1 mil unidades
11491792 1 kU 1 mil unidades
1 options
Código de producto. 11491792 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210493901
La β-galactosidasa divide la lactosa en sus componentes monosacáridos: glucosa y galactosa.
  • Número CAS: 9031-11-2
  • Número de orden de compra (EC): 232-864-1
  • Formato: Polvo esponjoso gris pálido
  • Actividad específica: ≥50 U/mg
  • Punto isoeléctrico: 4,61
  • pH óptimo: Desde 7 hasta 7,5
Se utiliza para la investigación estructural de carbohidratos y la determinación de la lactosa (análisis de alimentos) y como etiqueta enzimática para inmunoensayos enzimáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥ 50 U/mg
Color Gris pálido
pH Desde 7 hasta 7,5
Para utilizar con (aplicación) Investigación estructural de carbohidratos y determinación de la lactosa (análisis de alimentos) y como etiqueta enzimática para inmunoensayos enzimáticos
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente E. coli
Cantidad 1 kU
Tipo de producto beta-Galactosidasa
Peso molecular 540000
Inhibidores p-cloromercuribenzoato, yodoacetamida, iones de metales pesados (Zn++, Fe++, Zn++, Cd++, Cu++, Pb++, Ag+, Hg++), detergentes iónicos SDS, DAC
Formulario Polvo liofilizado