Learn More
MP Biomedicals™ Adyuvante de Freund incompleto
Código de producto. 11434225 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434225 25 ml 50 ml
1 options
Código de producto. 11434225 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0855829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.15€
    73.50€ / 50 ml
    Ahorro 3.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Se utiliza con aumentos posteriores para incrementar la valoración de anticuerpos tras la inyección inicial en el animal del adyuvante completo de Freund
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con aumentos posteriores para incrementar la valoración de anticuerpos tras la inyección inicial en el animal del adyuvante completo de Freund, inmunoensayos, como inyecciones de aumento
Formulación Aceite de parafina del 80 al 90 %, Arlacel A del 10 al 20 %
Cantidad 25 ml
Tipo de producto Adyuvante de Freund incompleto