Learn More
MP Biomedicals™ Adyuvante de Freund, incompleto
Código de producto. 11493966 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493966 50 ml 50 ml
1 options
Código de producto. 11493966 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08642861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    129.15€ / 50 ml
    Ahorro 6.85€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Una mezcla que contiene aceite mineral y Arlacel
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Para inyecciones de aumento
Formulación Aceite de parafina del 80 al 90 %, Arlacel A del 10 al 20 %
Cantidad 50 ml
Tipo de producto Adyuvante de Freund incompleto