Learn More
MP Biomedicals™ Aceite de linaza
Código de producto. 11421532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 g
Código de producto. Cantidad
11421532 450 g
1 options
Código de producto. 11421532 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0296043201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Suplemento para la dieta animal también conocido como aceite de linaza
  • Número CAS 8001-26-1
  • Índice de refracción: n20/D 1,4795 (lit.)
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Formato Líquido
Cantidad 450 g
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C