Learn More
MP Biomedicals™ Dieta sin grasa, modificada
Código de producto. p-3533154 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
20 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487111 10 kg 10 Kg
11497111 20 kg 20 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487111 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0296023810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La grasa total es inferior al 0,2 %
  • La dieta sin grasa se ha utilizado para estudiar el metabolismo del colesterol.
  • Disponible en formato granulado
Composición (ingredientes, cantidad):
  • Caseína sin vitaminas, 20%
  • DL-metionina, 0,3 %
  • Sacarosa, 60,2%
  • Alfacel, volumen no nutritivo, 15%
  • Mezcla de minerales AIN (baja en g/kg de mezcla de minerales), 3,5 %
  • Fosfato de calcio dibásico, 500 g
  • Cloruro sódico, 74 g
  • Citrato de potasio monohidrato, 220 g
  • Sulfato de potasio, 52 g
  • Óxido de magnesio, 24 g
  • Carbonato de manganeso (del 43 al 48 % de Mn), 3,5 g
  • Citrato férrico (del 16 al 17 % de Fe), 6 g
  • Carbonato de cinc (70 % ZnO), 1,6 g
  • Carbonato de cobre (del 53 al 55 % de Cu), 0,3 g
  • Yodato de potasio, 0,01 g
  • Selenita sódica, 0,01 g
  • Sulfato de potasio de cromo, 0,55 g
  • Sacarosa, en polvo fino, 118 g
  • Mezcla de refuerzo de dieta de vitaminas Plus MP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Caseína sin vitaminas 20 %, DL-metionina 0,3 %, sacarosa 60,2 %, Alfacel, volumen no nutritivo 15 %, mezcla de refuerzo de dieta de vitaminas Plus MP con mezcla de minerales AIN 3,5 %
Formato Sedimento
Cantidad 10 kg
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C