Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastRNA™ Pro Red, tubos de 2 ml, 50 preparaciones
Código de producto. 11492380 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492380 50 x 2 mL 50 preparaciones
1 options
Código de producto. 11492380 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116035050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    309.75€ / paquete de 50
    Ahorro 16.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Requires
Instrumento FastPrep™ o disruptor alternativo de alta velocidad, Microcentrífuga, Pipettmen, RNasa Erase™, recomendado: Cloroformo, 100 % de etanol, 75 % de etanol, tubos de microcentrífuga sin RNasa de 1,5 o 2,0 ml, agarosa, colorante de carga de gel y marcador de tamaño de ARN
El kit FastRNA™ Pro Red se utiliza para el aislamiento total de ARN de hasta 109 células de levaduras y hongos. Utiliza la matriz de lisado C para la lisis celular. Para su uso con el instrumento FastPrep™-24 o FastPrep™ FP120.
  • Descripción de producto: El kit FastRNA™ Pro Red está diseñado para aislar eficazmente el ARN total de levaduras y hongos. Con el instrumento FastPrep™-24 o FastPrep™ FP120, hasta 109 células se homogeneizan mediante la matriz de lisado C en tubos de 2 ml resistentes a impactos. El ARN total se libera en la solución exclusiva y protectora de RNAPro™. Tras la extracción con cloroformo y precipitación, se extrae el ARN total.
  • Aplicaciones: El kit FastRNA™ Pro Red se utiliza para aislar el ARN total de levaduras y hongos. El ARN aislado es adecuado para el análisis de RT-PCR y otras aplicaciones posteriores.
  • Tipo de muestra: Esporas, hongos, levaduras, algas
  • Volumen muestra: Hasta 500 mg por preparación
Especificaciones
Tipo de muestra Esporas, Hongos, Levadura
Para utilizar con (aplicación) Análisis de RT-PCR y otras aplicaciones posteriores
Incluye Solución RNApro™ (1 frasco de 55 ml), DEPC-H2O (1 frasco de 15 ml), matriz de lisado C (50 tubos de 2 ml), protocolo corto, manual del usuario, MSDS, certificado de análisis
N.º de reacciones 50 preparaciones
Tipo de producto Kits FastRNA-24
Cantidad 50 x 2 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • RNApro Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Guanidine Thiocyanate, Glycerol
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.