Learn More
MP Biomedicals™ Sistema de lisis y trituradora de batido de gránulos de alto rendimiento FastPrep-96™
Código de producto. 15422253 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
De 2 °C a 48 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15422253 De 2 °C a 48 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15422253 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116010500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28400.00€
    27054.30€ / paquete de 1
    Ahorro 1345.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El sistema de lisis y trituradora de batido de gránulos de alto rendimiento FastPrep-96™ es un homogeneizador de sobremesa de alta velocidad controlado de forma digital para la lisis de muestras biológicas. Puede procesar hasta 192 muestras en 2 placas de 96 pocillos profundos. Puede realizar 1800 oscilaciones/min y un recorrido de 3,8 cm (1,5 pulg).
Descripción de producto: FastPrep-96™ de MP Biomedicals es un homogeneizador versátil de alta velocidad que ofrece lo último en preparación de muestras de alto rendimiento. Desarrollado para muestras resistentes, el instrumento FastPrep-96™ utiliza un movimiento lineal de alta velocidad para interrumpir a fondo cualquier tejido y células en tan solo segundos a través del simultáneo de gránulos de matriz de lisis en el material de muestra. Este sistema de alto rendimiento ahorra horas de trabajo durante la fase de preparación de muestras y permite la purificación de grandes producciones de ADN intacto, ARN, proteínas y otros metabolitos.
  • Servicio: La garantía de un año se incluye con la compra. Para obtener una garantía ampliada, consulte el contrato de servicio de MPCare FastPrep-96™.
  • Aplicación: FastPrep™-96 se utiliza para homogeneizar muestras biológicas. El instrumento FastPrep™-96 lisa de manera rápida y eficaz cualquier tejido y célula y, por tanto, permite un aislamiento fácil y reproducible de ARN estable, proteínas activas y ADN genómico de longitud completa.
Especificaciones
Dimensiones 66 x 44 x 70 cm (26 x 17,3 x 27,5 in)
Para utilizar con (aplicación) Perfecto para homogeneización, molienda, lisis y preparación de muestras de alto rendimiento, así como aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Incluye Adaptador integrado
Nivel de ruido < 65 dBA
Tiempo de actividad 1 a 60 segundos
máx. (imperial) De 35° a 100 °F
Temperatura (métrico) De 2 °C a 48 °C
Peso (imperial) 108 lb
Peso (métrico) 49 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión máx. 110/220V
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.