Learn More
MP Biomedicals™ Kit de extracción de ADN de microbios de suelo FastDNA™-96
Código de producto. 15282870 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
15282870 1 unidad paquete de 2
1 options
Código de producto. 15282870 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 119696200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El kit de extracción de ADN de microbios de suelo FastDNA™-96 está diseñado para aislar de manera rápida y eficaz ADN genómico libre de húmicos y listo para PCR de una variedad de muestras de suelo.
  • Descripción de producto: El kit de ADN de microbios de suelo FastDNA-96™ aísla de manera rápida y eficaz ADN genómico libre de húmica y preparado para PCR de muestras de suelo en aproximadamente 50 minutos. Las bacterias gram(+/-), hongos, tejidos vegetales y animales, algas, esporas y muchos otros miembros de la población de un suelo, incluyendo suelos arcillosos, arenosos, limosos, turbosos, calcáreos y margosos, se lisan de manera eficaz en aproximadamente 60 segundos con el instrumento FastPrep-96™.
  • Tipo de muestra: Heces, suelo, aguas residuales, agua ambiental, lodo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Kit
Tipo de muestra Deposiciones, Suelo, Agua residual, Agua ambiental, Lodo
N.º de reacciones 2 x 96 preparaciones
Tipo de producto Kits FastDNA-96
Cantidad 1 unidad
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • FastDNA-96 Soil Microbe DNA Kit
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol, ethanol, glycerol, guanidine hydrochlride
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.