Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador HiPrep™ para el soporte de 48 tubos de 2 ml en FastPrep-24
Código de producto. 11490576 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
48 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11490576 48 x 2 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11490576 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116002527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00€
    1457.40€ / paquete de 1
    Ahorro 72.60€
    4% Descuento
En stock
El adaptador HiPrep™ para el instrumento FastPrep-24 es un adaptador de doble decker que admite 48 tubos de 2 ml para la molienda y lisis de células a temperatura ambiente.
Adaptador de doble decker que admite 48 tubos de matriz de lisado de 2 ml. El diseño ergonómico del adaptador garantiza una carga fácil de los tubos de matriz de lisado, que permanecen sellados de forma segura durante la homogeneización. Se mantiene estable sobre la mesa de trabajo y se suele utilizar como gradilla de tubos. Es ideal para aplicaciones de alto rendimiento, ya que se pueden homogeneizar hasta 48 muestras simultáneamente. Además, las muestras congeladas de los tubos de matriz de lisado cargados en los adaptadores y almacenados a -20 °C o -80 °C están listas para procesarse inmediatamente con una manipulación manual mínima para evitar la degradación de los componentes celulares por parte de enzimas endógenas.
  • Notas de aplicación: El instrumento FastPrep™-24 es ideal para aplicaciones de alto rendimiento.
  • Capacidad: 48 tubos
  • Volumen muestra: Hasta 10 g
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador de alto rendimiento
Tamaño de muestra 10 g
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Las aplicaciones de alto rendimiento, hasta 24 y 48 muestras pueden homogeneizarse simultáneamente
Admite 48 x 2 mL
Peso (imperial) 1,029 lb
Peso (métrico) 467 g
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.