Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador CoolPrep™ para el soporte de 24 tubos de 2 ml en FastPrep-24
Shop All MP Biomedicals ProductsDescription
El adaptador de 24 muestras de 2 ml CoolPrep es un adaptador criogénico que permite la lisis simultánea de 24 muestras de 2 ml. Basado en la tecnología de control de temperatura pasiva, el adaptador CoolPrep garantiza un enfriamiento eficaz de muestras, ya que se coloca hielo seco en la bandeja móvil en contacto directo con los tubos de muestra. Debido a la alta capacidad de transferencia de calor y a los ajustes precisos de los parámetros de lisis FastPrep™, las muestras pueden homogeneizarse de forma repetitiva en su estado no descongelado. La mayoría de las muestras se pueden procesar en 40 segundos o menos.
- Aplicación: Ideal para la extracción de cualquier compuesto biológico sensible a la temperatura o inestable dependiendo de la misma, tales como ARN, ARNip, metabolitos, productos intermedios y enzimas, incluso en las muestras más difíciles de lisar.
- Capacidad: 20 tubos
- Volumen muestra: Hasta 5 g
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Adaptador criogénico |
| Tamaño de muestra | 5 g |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de cualquier compuesto biológico sensible a la temperatura o inestable dependiendo de la misma, tal como ARN, ARNip, metabolitos, productos intermedios y enzimas, incluso en las muestras más difíciles de lisar |
| Admite | 24 x 2 mL |
| Peso (imperial) | 1,499 lb |
| Peso (métrico) | 680 g |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.