Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador CoolTeenPrep™ para el soporte de 6 tubos de 15 ml en FastPrep-24
Código de producto. 11461525 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
6 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11461525 6 x 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11461525 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116002530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador CoolTeenPrep™ para el soporte de 6 tubos de 15 ml en FastPrep-24 para la molienda criogénica y lisis en FastPrep-24.
El adaptador de 6 muestras de 15 ml CoolTeenPrep™ es un adaptador criogénico que permite la lisis simultánea de 6 muestras de 15 ml. Basado en la tecnología de control de temperatura pasiva, el adaptador CoolTeenPrep™ garantiza un enfriamiento eficaz de muestras, ya que se coloca hielo seco en la bandeja móvil en contacto directo con los tubos de muestra. Debido a la alta capacidad de transferencia de calor y a los ajustes precisos de los parámetros de lisis FastPrep™, las muestras pueden homogeneizarse de forma repetitiva en su estado no descongelado. La amplia variedad de tubos desechables de matriz de lisado de 15 ml garantiza la homogeneización completa de cualquier tipo de muestra en segundos.
  • Aplicación: El adaptador de 6 muestras de 15 ml CoolTeenPrep™ es ideal para la extracción de cualquier compuesto biológico sensible a la temperatura o inestable dependiendo de la misma, tales como ARN, ARNip, metabolitos, productos intermedios y enzimas, incluso en las muestras más difíciles de lisar.
  • Capacidad: 15 tubos
  • Volumen muestra: Hasta 12 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador criogénico
Tamaño de muestra 12 g
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Extracción de cualquier compuesto biológico sensible a la temperatura o inestable dependiendo de la misma, tal como ARN, ARNip, metabolitos, productos intermedios y enzimas, incluso en las muestras más difíciles de lisar
Admite 6 x 15 mL
Peso (imperial) 1,382 lb
Peso (métrico) 627 g
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.