Learn More
MP Biomedicals™ F-12 de Ham (modificado) con L-glutamina, sin bicarbonato de sodio
Código de producto. 17338593 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17338593 1 x 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 17338593 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091042122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    106.05€ / 10 litros
    Ahorro 5.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Adecuado para el crecimiento de hepatocitos primarios de rata y células epiteliales de próstata.
El medio F-12 de Ham fue diseñado para el crecimiento sin suero y de baja densidad de células de ovario de hámster chino (CHO).El F-12 de Ham es adecuado para el crecimiento de hepatocitos primarios de rata y células epiteliales de próstata.También es el medio de elección para ensayos de toxicidad con células CHO.
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio nutritivo
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Cantidad 1 x 10 L
pH Desde 6,3 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento De 0 a 5 °C
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.