Learn More
MP Biomedicals™ F-12 de Ham (1X) con L-glutamina
Código de producto. 17368593 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17368593 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17368593 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091242354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    29.40€ / 500 ml
    Ahorro 1.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Adecuado para el crecimiento de hepatocitos primarios de rata y células epiteliales de próstata.
El medio F-12 de Ham fue diseñado para el crecimiento sin suero y de baja densidad de células de ovario de hámster chino (CHO).El F-12 de Ham es adecuado para el crecimiento de hepatocitos primarios de rata y células epiteliales de próstata.También es el medio de elección para ensayos de toxicidad con células CHO.
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de nutrientes F-12 (HAM)
Esterilidad Estéril
Cantidad 500 mL
pH Desde 7,2 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento De 0 a 5 °C
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.