Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de nutrientes F-10 (HAM), polvo
Código de producto. 17318593 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja pálido
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17318593 Naranja pálido 10 litros
1 options
Código de producto. 17318593 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091040122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    106.05€ / 10 litros
    Ahorro 5.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Una mezcla de nutrientes diseñada para cultivar una amplia variedad de células de mamíferos e hibridomas. F-10 Mezcla de nutrientes (HAM) con L-glutamina, sin bicarbonato de sodio.
  • Desarrollado originalmente para el crecimiento clonal de varios ovarios de hámster chino (CHO ) células clonales, células Hela y células L de ratón.
  • F-10 está formulado para su uso con o sin suero, en función del tipo de células que se cultiven.
  • Se demostró un crecimiento satisfactorio de células diploides humanas, glóbulos blancos para el análisis cromosómico, así como explantes primarios de tejido de rata, conejo y pollo.
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio nutritivo
Esterilidad No estéril
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
pH Desde 7 hasta 8
Probado para Endotoxina, micoplasma
Color Naranja pálido
Contenido y almacenamiento De 0 °C a 5 °C
Descripción Hace 10 l