Learn More
MP Biomedicals™ Medio de Eagle modificado de Dulbecco con L-glut. y 4,5 g/l de glucosa, 10 x 1 l
Código de producto. 17398583 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17398583 10 x 1 L 10 litros
1 options
Código de producto. 17398583 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091033120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.95€
    60.90€ / 10 litros
    Ahorro 3.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Adecuado para soportar y mantener una amplia variedad de tipos de células de mamíferos.
Especificaciones
Tipo de producto Medios DMEM
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Cantidad 10 x 1 L
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C