Learn More
MP Biomedicals™ Medio de Eagle modificado de Dulbeccon con L-glut. y 4,2 g/l de glucosa
Código de producto. 11430285 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10000 mL
Tamaño de la unidad:
10 litros
11430285 10000 mL 10 litros
1 options
Código de producto. 11430285 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091033122
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Adecuado para soportar y mantener una amplia variedad de tipos de células de mamíferos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios DMEM
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Cantidad 10000 mL
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C