Learn More
MP Biomedicals™ MEM de Dulbecco, líquido 1X, sin L-glutamina, L-Leucina
Código de producto. 11460415 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11460415 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11460415 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091642149
Ideal para soportar y mantener una amplia gama de tipos de células de mamíferos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios DMEM
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin leucina, Sin piruvato sódico
Cantidad 100 mL
pH Desde 6,9 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C